Learn More
METTLER TOLEDO™ Solutions for perfectION™ Combined ISE
Código de producto. 12671296 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de solución de llenado:
Electrolito BIon perfectION Electrolito B
Electrolito perfectION CIon Electrolito C
Electrolito perfectION DIon Electrolito D
Electrolito perfectION EIon Electrolito E
Electrolito perfectION Electrolito FIon F
Aplicaciones:
Cloruro, cianuro, plomo o plata/sulfuro
Cobre, yoduro
Nitrato
Plata
Potasio
Tamaño de la unidad:
300 ml
Código de producto. Tipo de solución de llenado Aplicaciones unitSize
12671296 Electrolito perfectION EIon Electrolito E Potasio 300 ml
12681296 Electrolito perfectION Electrolito FIon F Nitrato 300 ml
12651296 Electrolito perfectION CIon Electrolito C Plata 300 ml
12641296 Electrolito BIon perfectION Electrolito B Cloruro, cianuro, plomo o plata/sulfuro 300 ml
12661296 Electrolito perfectION DIon Electrolito D Cobre, yoduro 300 ml
5 options
Código de producto. 12671296
Marca: METTLER TOLEDO™ 51344754
Solución de referencia recomendada para sustituir el electrolito en los electrodos selectivos de iones.
  • Mantenga los niveles de electrolito altos mediante un rellenado regular, cuando la sonda esté sumergida, el nivel de electrolito debe ser siempre superior al de la muestra.
  • La recarga o sustitución periódicas de la solución de electrolito es necesaria para mantener un buen rendimiento del electrodo.
  • Consulte la tabla anterior para asegurarse de que se selecciona el electrolito adecuado para obtener valores de medición precisos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Potasio
Tipo de solución de llenado Electrolito perfectION EIon Electrolito E
Modelo Electrolito iónico perfectION E, 5 x 60 ml
Incluye 5 x 60 mL
Para utilizar con (equipo) Electrodo perfectION: Potasio
Temperatura de funcionamiento (métrico) 0°C to 60°C
Tipo Solución ISE combinada para perfectION
compliance-icons
Nombre del producto
  • X5 perfectION reference filling solution E
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: silver nitrate