Learn More
METTLER TOLEDO™ Solutions for perfectION™ Combined ISE
Código de producto. 12651296 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de solución de llenado:
Electrolito BIon perfectION Electrolito B
Electrolito perfectION CIon Electrolito C
Electrolito perfectION DIon Electrolito D
Electrolito perfectION EIon Electrolito E
Electrolito perfectION Electrolito FIon F
Aplicaciones:
Cloruro, cianuro, plomo o plata/sulfuro
Cobre, yoduro
Nitrato
Plata
Potasio
Tamaño de la unidad:
300 ml
Código de producto. Tipo de solución de llenado Aplicaciones unitSize
12651296 Electrolito perfectION CIon Electrolito C Plata 300 ml
12681296 Electrolito perfectION Electrolito FIon F Nitrato 300 ml
12641296 Electrolito BIon perfectION Electrolito B Cloruro, cianuro, plomo o plata/sulfuro 300 ml
12671296 Electrolito perfectION EIon Electrolito E Potasio 300 ml
12661296 Electrolito perfectION DIon Electrolito D Cobre, yoduro 300 ml
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12651296
Marke: METTLER TOLEDO™ 51344752
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Solución de referencia recomendada para sustituir el electrolito en los electrodos selectivos de iones.
  • Mantenga los niveles de electrolito altos mediante un rellenado regular, cuando la sonda esté sumergida, el nivel de electrolito debe ser siempre superior al de la muestra.
  • La recarga o sustitución periódicas de la solución de electrolito es necesaria para mantener un buen rendimiento del electrodo.
  • Consulte la tabla anterior para asegurarse de que se selecciona el electrolito adecuado para obtener valores de medición precisos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aplicaciones Plata
Tipo de solución de llenado Electrolito perfectION CIon Electrolito C
Modelo Electrolito iónico perfectION C, 5 x 60 ml
Incluye 5 x 60 mL
Para utilizar con (equipo) Electrodo perfectION: Plata
Temperatura de funcionamiento (métrico) 0°C to 60°C
Tipo Solución ISE combinada para perfectION
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.