Descripción
- Mantenga los niveles de electrolito altos mediante un rellenado regular, cuando la sonda esté sumergida, el nivel de electrolito debe ser siempre superior al de la muestra.
- La recarga o sustitución periódicas de la solución de electrolito es necesaria para mantener un buen rendimiento del electrodo.
- Consulte la tabla anterior para asegurarse de que se selecciona el electrolito adecuado para obtener valores de medición precisos.
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Cloruro, cianuro, plomo o plata/sulfuro |
| Tipo de solución de llenado | Electrolito BIon perfectION Electrolito B |
| Modelo | Electrolito iónico perfectION B, 5 x 60 ml |
| Incluye | 5 x 60 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Electrodo perfectION: Cloruro, cianuro, plomo o plata/sulfuro |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | 0°C to 60°C |
| Tipo | Solución ISE combinada para perfectION |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- perfectION Ion Electrolyte B
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- MIXTURE LIST-Contém: potassium nitrate, silver nitrate