missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución de edetato de cobre, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Código de producto. 12910394 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
12910394 1000 mL 1000 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12910394

Marca: Fisher Chemical RP 053 1000

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Copper edetate solution.
Envase Frasco
Notas de grado de pureza EU Ph Ref: 1022300
Concentración 1000 μg/mL
Solvent or Matrix Methanol
Cantidad 1000 mL
Grado Farmacopea Europea farmacopea
Nombre del producto
  • Copper edetate solution. European Pharmacopoeia Ref: 1022300 (RP 053)
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.