Learn More
3M™ Gafas de seguridad Solus™
Código de producto. p-7160337
Click to view available options
Tinción de lente:
Azul, Espejo
Bronce
Interiores/exteriores, Espejo
Rojo, Espejo
Transparente
Ámbar
Revestimiento de lente:
Antivaho, Resistente a los arañazos
Resistente a los arañazos
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. 15719677
Marca: 3M™ 7000032474
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las gafas de seguridad 3M™ Solus™ son elegantes y ligeras para una mayor comodidad y aceptación por parte del usuario.
  • La curva de la lente se ha calculado para optimizar el ajuste, el campo de visión y la cobertura de los ojos
  • Gafas extremadamente elegantes y ligeras
  • Acolchado interior blando de la varilla, lo que lleva a una mayor comodidad
  • Se suministran con una bolsa de almacenamiento de microfibra para una mayor limpieza y protección
  • Revestimiento antiarañazos y antivaho para mayor durabilidad y mejor visión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con aprobación CE, EN 166:2001
Revestimiento de lente Antivaho, Resistente a los arañazos
Tinción de lente Bronce
Tipo de producto Gafas de seguridad
Color de marco Negro, naranja
Incluye Bolsa de almacenamiento de microfibra
Lens Material Policarbonato