Learn More
3M™ Revestimiento antivaho Solus™
Descripción
- Patillas ajustables
- El revestimiento antivaho Scotchgard™ resiste el empañamiento durante más tiempo que los revestimientos antiniebla tradicionales, incluso después de hasta 25 lavados con agua
- Pruebas internas de 3M según el método de prueba EN168 en comparación con los revestimientos antiniebla tradicionales.
- Las lentes para interiores/exteriores ayudan a reducir el brillo y el deslumbramiento cuando se trabaja tanto en interiores como en exteriores
- Las lentes de policarbonato absorben el 99,9 % de los rayos UVA y UVB
- Cumple los requisitos de la norma EN166-2001 como gafa de protección contra impactos
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Antivaho, Antirayaduras |
| Tinción de lente | Transparente |
| Color de marco | Gris |
| Incluye | Juntas de espuma |
| Cantidad | 20/caja |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Plástico |
| Frame Type | Medio marco |