Learn More
3M™ Gafas de seguridad Solus™ serie 1000
Código de producto. p-6926005
Click to view available options
Tipo de producto:
Gafas de seguridad
Kit de gafas de seguridad
Color de marco:
Azul, negro
Verde, negro
Tinción de lente:
Gris
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
Código de producto. 15767717
Marca: 3M™ 7100080258
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las gafas de seguridad Solus™ de 3M™ incluyen una lente de policarbonato transparente y resistente en una montura delgada y elegante en color verde y negro. Nuestras gafas de seguridad tienen revestimiento antivaho/antiarañazos 3M™ Scotchgard™ y aportan suavidad en las sienes y el puente nasal.
  • Elegante y moderna montura delgada con componentes suaves en las sienes acentuados en color
  • Lente de policarbonato sólida para mayor resistencia a impactos
  • El revestimiento antivaho 3M™ Scotchgard™ ofrece unas propiedades antivaho y antiarañazos superiores
  • Ligeras con amortiguación suave en el puente nasal
  • Acolchado interior en las sienes para ofrecer mayor comodidad y estabilidad cuando se utilizan
  • Cumple los requisitos de marcado de K&N de la norma EN 166
  • Marcado de la montura: 3M EN166 FT CE
Compliance
Meets ANSI Z87.1+ 2015 and CSA Z94.3 standards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI Z87.1-2015, CSA Z94.3
Revestimiento de lente Antivaho
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas de seguridad
Para utilizar con (aplicación) Construcción, elaboración de alimentos y bebidas, fabricación general, producción metalúrgica, mantenimiento militar, reparación y servicio (MRO), petróleo y gas, metales primarios y transporte
Color de marco Azul, negro
Modelo S1101SGAF
Estilo de patillas Extraíble
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Policarbonato
Frame Type Medio marco