missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOLO Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16822525 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16822525 20 μL 20 microlitros
16812525 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16822525

Marca: Proteintech 239111AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SESTD1 was initially identified in mutant zebrafish with defects in the spontaneous contraction and touch response as a novel gene, solo, encoding a protein containing SEC14 and spectrin repeat domains. Other experiments indicated that SESTD1 interacts with the TRPC4 and TRPC5, members of the transient receptor potential channel family, via the TRPC calmodulin- and inositol 1, 4, 5-triphosphate receptor-binding domain and is essential for efficient receptor-mediated activation of TRPC5, suggesting that SESTD1 is a novel regulator of these TRPC proteins.

Especificaciones

Antígeno SOLO
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SESTD1
N.º de referencia del gen Q80UK0, Q86VW0
Alias de gen Protein Solo, SEC14 and spectrin domains 1, SESTD1, SOLO
Símbolos de los genes SESTD1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SOLO Fusion Protein Ag21016
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 228071, 295678, 91404
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.