Learn More
Solketal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-193125 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10448120 100 g Frasco de vidrio 100 g
10458120 500 g Frasco de vidrio 500 g
13428388 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 10448120
Marca: Thermo Scientific Acros 153651000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100-79-8 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-79-8
Fórmula molecular C6H12O3
Peso molecular (g/mol) 132.16
Número MDL MFCD00063238
Clave InChI RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo solketal, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, glycerolacetone, dioxolan, isopropylidene glycerol, 1,2-isopropylideneglycerol, 1,2-o-isopropylideneglycerol, 1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl, glycerol dimethylketal
PubChem CID 7528
Nombre IUPAC (2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il)metanol
SMILES CC1(OCC(O1)CO)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solketal
Nombre de nota 97%
Punto de fusión -50°C
Color Incolora
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 188.0°C to 189.0°C
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4330 to 1.4350
Cantidad 100 g
Beilstein 19, V,2, 362
Índice Merck 15, 5259
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, acetals, esters, ethers,, aromatic hydrocarbons, chlorinated hydrocarbons,, gasolines and petr.ether
Viscosidad 11 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido