Learn More
- Home
- Products
- Tapones y cierres
- Tapones
- Fisherbrand™ Tapones de caucho de neopreno sólido
Fisherbrand™ Tapones de caucho de neopreno sólido
Código de producto. 11527123 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3mm
4mm
6mm
7mm
9mm
10mm
11mm
13mm
17mm
19mm
25mm
27mm
33mm
39mm
43mm
49mm
53mm
57mm
62mm
67mm
71mm
75mm
79mm
86mm
92mm
99mm
Diámetro del área superior (métrico):
4,5mm
5,8mm
8mm
9mm
11,5mm
12,5mm
14mm
16mm
20,3mm
22,5mm
28,5mm
31mm
38,5mm
44,5mm
49mm
55mm
59,5mm
64mm
69mm
74mm
78mm
85mm
89mm
96mm
102mm
109mm
Longitud (métrico):
12mm
14mm
16mm
20mm
24mm
26mm
28mm
32mm
38,5mm
42mm
45,5mm
49mm
54mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 5
paquete de 50
| Código de producto. | Diameter (Metric) Bottom | Diámetro del área superior (métrico) | Longitud (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11527123 | 92mm | 102mm | 54mm | cada uno |
| 11547093 | 10mm | 12,5mm | 20mm | paquete de 20 |
| 11587093 | 17mm | 20,3mm | 26mm | paquete de 20 |
| 11557093 | 11mm | 14mm | 24mm | paquete de 20 |
| 11597093 | 19mm | 22,5mm | 28mm | paquete de 10 |
| 11527103 | 25mm | 28,5mm | 28mm | paquete de 10 |
| 11537103 | 27mm | 31mm | 32mm | paquete de 10 |
| 11567103 | 33mm | 38,5mm | 38,5mm | paquete de 5 |
| 11597103 | 39mm | 44,5mm | 38,5mm | paquete de 5 |
| 11517113 | 43mm | 49mm | 42mm | paquete de 2 |
| 11537113 | 49mm | 55mm | 42mm | paquete de 2 |
| 11587083 | 4mm | 5,8mm | 14mm | paquete de 50 |
| 11547113 | 53mm | 59,5mm | 45,5mm | cada uno |
| 11557113 | 57mm | 64mm | 49mm | cada uno |
| 11567113 | 62mm | 69mm | 49mm | cada uno |
| 11577113 | 67mm | 74mm | 49mm | cada uno |
| 11507093 | 6mm | 8mm | 16mm | paquete de 20 |
| 11587113 | 71mm | 78mm | 49mm | cada uno |
| 11597113 | 75mm | 85mm | 54mm | cada uno |
| 11517093 | 7mm | 9mm | 16mm | paquete de 20 |
| 11537093 | 9mm | 11,5mm | 20mm | paquete de 20 |
| 11507123 | 79mm | 89mm | 54mm | cada uno |
| 11517123 | 86mm | 96mm | 54mm | cada uno |
| 11537123 | 99mm | 109mm | 54mm | cada uno |
| 11577083 | 3mm | 4,5mm | 12mm | paquete de 50 |
| 10587064 | 3mm | 4,5mm | 12mm | paquete de 50 |
| 11567093 | 13mm | 16mm | 24mm | paquete de 20 |
| 10265114 | 13mm | 16mm | 24mm | paquete de 20 |
Código de producto. 11527123
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para el uso en el laboratorio |
| Dureza | 46/55 IRHD |
| Longitud (métrico) | 54mm |
| Cantidad | 1 por unidad |
| Color | Gris |
| Diameter (Metric) Bottom | 92mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 102mm |
| Material | Neopreno |
| Tipo de producto | Tapones |