Learn More
Fisherbrand™ Solid Natural Rubber Stopper
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
79mm
92mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Tapón pequeño y cónico utilizado para sellar las aberturas de los tubos de ensayo, matraces y otros materiales de vidrio de laboratorio
- Ideal para aplicaciones que precisan de un sellado más estrecho o un grado mayor de resistencia química
- Evite la contaminación de las muestras protegiendo el contenido de los materiales de vidrio de laboratorio desde el aire
- Permite a los experimentadores agitar o mezclar soluciones sin derramarlas
Especificaciones
Especificaciones
| Dureza | 46/55 IRHD |
| Altura (métrico) | 54 mm |
| Cantidad | 1 por unidad |
| Color | Rojo |
| Diameter (Metric) Bottom | 79mm |
| Material | Caucho natural |
| Tipo de producto | Tapón |