Descripción
Estas cápsulas tampón de pH cumplen los mismos criterios de calidad que las soluciones tampón listas para su uso para garantizar mediciones de pH fiables y notificables, junto con la comodidad y el ahorro de la forma de cápsula.
- Codificado por colores para facilitar la identificación
- Fácil de usar: se disuelve rápidamente en 100 ml de agua destilada—
- Fácil de almacenar y transportar con una vida útil mayor
- Precisión de hasta ± 0,02 unidades de pH
- Trazables a SRM para el NIST
- Certificación ISO 9001:2008
- Acreditado por la ISO 17025
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Certificado de análisis | Yes |
| Densidad | 1g/cm3 |
| pH | 4.00 ±0.02 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 50 cápsulas |
| Olor | Inodoro |
| Trazabilidad según el NIST | Sí |
| Información de solubilidad | Miscibilidad con agua: Soluble |