Descripción
Puerta exterior sólida para cámara Thermo Scientific™: Sustituye a la puerta exterior de vidrio estándar para proteger las muestras de la luz. Recomendado para aplicaciones sensibles a la luz. Opción instalada de fábrica, solicítela junto con la cámara ambiental. V
- Sustituye la puerta de vidrio exterior estándar para proteger las muestras de la luz
- Recomendado para aplicaciones sensibles a la luz
- Opción instalada de fábrica, solicítela junto con la cámara ambiental
- Elija según el tamaño de la cámara: Pequeña (para modelos de 311 l / 11 pies cúb.) o grande (para los modelos de 821 l 29 pies cúb.)
- La puerta interior de cristal opcional permite comprobar visualmente las muestras sin provocar grandes perturbaciones en los niveles de temperatura/humedad
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Puerta sólida para cámara pequeña, sustituye a la puerta de vidrio exterior estándar, instalada de fábrica |
| Para utilizar con (equipo) | solicitar con los modelos de cámara 3911, 3907 |
| Iluminación | LED |
| Tipo | Accesorio, puerta sólida |
| Modelo de puerta | Puerta sólida para cámara pequeña |
| Para utilizar con (aplicación) | aplicaciones sensibles a la luz |
| Incluye | Puerta sólida instalada de fábrica |