Learn More
Gilac™ Solid Crate
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 L
14 L
15 L
23 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
600 x 400 x 55 mm
600 x 400 x 76 mm
600 x 400 x 90 mm
300 x 400 x 100 mm
600 x 400 x 130 mm
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Gris
Rojo
Translúcido
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Solid crate.
- For caterers and restaurateurs: storage crate for raw materials.
- Stacking with and without lid, maximum stacking height capacity.
- Innovative design for even greater convenience:
- Rounded corners and bottom for easy cleaning.
- Optimised side reinforcements allow you to customise crates with your logo.
- Rounded outside corners guarantee a damage-free working environment.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 2.4 gal. |
| Capacidad (métrico) | 9 L |
| Tipo de tapón | None |
| Color | Blanco |
| Material | HDPE |
| Forma | Rectangulares |
| Tipo de producto | Crate |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 300 x 400 x 100 mm |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Longitud (imperial) | 11.8 in. |
| Mostrar más |