Learn More
Gilac™ Solid Crate
Código de producto. 17988951
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 L
14 L
15 L
23 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
600 x 400 x 55 mm
600 x 400 x 76 mm
600 x 400 x 90 mm
300 x 400 x 100 mm
600 x 400 x 130 mm
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Gris
Rojo
Translúcido
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Color unitSize
17988951 23 L 600 x 400 x 130 mm Blanco cada uno
17998601 9 L 300 x 400 x 100 mm Blanco cada uno
17918491 9 L 600 x 400 x 55 mm Blanco cada uno
17978781 14 L 600 x 400 x 76 mm Blanco cada uno
17938701 14 L 600 x 400 x 76 mm Azul cada uno
17918561 14 L 600 x 400 x 76 mm Rojo cada uno
17918401 14 L 600 x 400 x 76 mm Amarillo cada uno
17948611 15 L 600 x 400 x 90 mm Translúcido cada uno
17948491 15 L 600 x 400 x 90 mm Blanco cada uno
17958791 15 L 600 x 400 x 90 mm Verde cada uno
17968701 15 L 600 x 400 x 90 mm Amarillo cada uno
17958611 15 L 600 x 400 x 90 mm Azul cada uno
17978691 15 L 600 x 400 x 90 mm Rojo cada uno
17958391 15 L 600 x 400 x 90 mm Gris cada uno
14 options
Código de producto. 17988951
Marca: Gilac™ G1794301
Solid Crate is designed for caterers, restaurateurs, bakers, pastry cooks. Storage crate for raw materials, pastries and chocolate moldings. Stacking with and without lid, rounded corners and flat bottom for easy cleaning.
  • Solid crate.
  • For caterers and restaurateurs: storage crate for raw materials.
  • Stacking with and without lid, maximum stacking height capacity.
  • Innovative design for even greater convenience:
    • Rounded corners and bottom for easy cleaning.
    • Optimised side reinforcements allow you to customise crates with your logo.
    • Rounded outside corners guarantee a damage-free working environment.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 6.1 gal.
Capacidad (métrico) 23 L
Tipo de tapón None
Color Blanco
Material HDPE
Forma Rectangulares
Tipo de producto Crate
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 600 x 400 x 130 mm
Longitud (métrico) 600 mm
Longitud (imperial) 23.6 in.
Anchura (métrico) 400 mm
Anchura (imperial) 15.7 in.
Altura (métrico) 130 mm
Altura (imperial) 5.1 in.