Learn More
Brady™ Candados de latón
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Descripción
- El cilindro de 6 pines ofrece más cortes de llave únicos para una mejor resistencia a la manipulación
- Las cerraduras están protegidas por fundas de vinilo de colores que hacen fácil la codificación por colores de su programa de bloqueo
- Los candados están disponibles con llaves diferentes
- Las etiquetas de bloqueo se venden por separado
- Dos llaves suministradas con cada candado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Candados de latón |
| Alternate Part Number | 51356 |
| Color | Verde |
| Material | Latón |
| Descripción | Candados de latón |
| Diámetro de la argolla (métrico) | 6,5 mm |
| Dimensiones (L x An) | 43,00 x 60,00 mm |
| Altura (métrico) | 21 mm |
| Altura de la argolla (métrico) | 21,00 mm |
| Material (Shackle) | Latón |
| Mostrar más |