Learn More
Brady™ Candado de cuerpo de latón sólido
Descripción
- Contiene un sistema de bloqueo de pines de precisión
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Candado de latón |
| Alternate Part Number | BRASS PADLOCK 39 MM SS SHACKLE 6 PK |
| Color | Chrome |
| Material | Latón |
| Descripción | Candados de latón |
| Diámetro de la argolla (métrico) | 6,5 mm |
| Dimensiones (L x An) | 39,00 x 66,00 mm |
| Altura (métrico) | 66 mm |
| Altura de la argolla (métrico) | 23,5 mm |
| Material (Shackle) | Acero |
| Mostrar más |