missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solamargine, MedChemExpress
Descripción
Solamargine, a derivative from the steroidal solasodine in Solanum species, exhibits anticancer activities in numerous types of cancer. Solamargine induces non-selective cytotoxicity and P-glycoprotein inhibition. Solamargine significantly inhibits migration and invasion of HepG2 cells by down-regulating MMP-2 and MMP-9 expression and activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Solamargine |
| CAS | 20311-51-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C45H73NO15 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Solamargin δ-Solanigrine |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (115.20 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@H](CC1)CN[C@]21O[C@@]3([H])C[C@@]4([H])[C@]5([H])CC=C6C[C@@H](O[C@@]7([H])[C@H](O[C@@]8([H])[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O8)[C@@H](O)[C@H](O[C@]9([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]9O)[C@@H](CO)O7)CC[C@]6(C)[C@@]5([H])CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H]2C |
| Peso molecular (g/mol) | 868.06 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?