Learn More
Thermo Scientific™ Placas de SPE SOLA™
Código de producto. 16627855 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
10 mg/2 mL; placa de SPE de 96 pocillos SOLA-AX; 1/paq.
10 mg/2 mL; placa de SPE de 96 pocillos SOLA-CX; 1/paq.
10 mg/2 mL; placa de SPE de 96 pocillos SOLA-WAX; 1/paq.
10 mg/2 mL; placa de SPE de 96 pocillos SOLA; 1/paq.
Placa de 96 pocillos de SPE SOLA HRP de 30 mg/2 mL
Placa de 96 pocillos de SPE SOLA SAX de 30 mg/2 mL
Placa de 96 pocillos de SPE SOLA SCX de 30 mg/2 mL
Placa de 96 pocillos de SPE SOLA WAX de 30 mg/2 mL
Placa de 96 pocillos de SPE SOLA WCX de 30 mg/2 mL
Absorbente:
HRP (polimérico de fase reversa)
Intercambiador aniónico fuerte de modo mixto, polimérico
Intercambiador catiónico débil de modo mixto, polimérico
Intercambiador catiónico fuerte de modo mixto, polimérico
Intercambio aniónico débil de modo mixto, polimérico
Tamaño de la unidad:
1 paquete
cada uno
Código de producto. Descripción Absorbente unitSize
16627855 Placa de 96 pocillos de SPE SOLA WCX de 30 mg/2 mL Intercambiador catiónico débil de modo mixto, polimérico 1 paquete
11899163 10 mg/2 mL; placa de SPE de 96 pocillos SOLA; 1/paq. HRP (polimérico de fase reversa) cada uno
16697845 Placa de 96 pocillos de SPE SOLA HRP de 30 mg/2 mL HRP (polimérico de fase reversa) 1 paquete
15547495 10 mg/2 mL; placa de SPE de 96 pocillos SOLA-CX; 1/paq. Intercambiador catiónico fuerte de modo mixto, polimérico cada uno
16607855 Placa de 96 pocillos de SPE SOLA SCX de 30 mg/2 mL Intercambiador catiónico fuerte de modo mixto, polimérico 1 paquete
15550163 10 mg/2 mL; placa de SPE de 96 pocillos SOLA-AX; 1/paq. Intercambiador aniónico fuerte de modo mixto, polimérico cada uno
16617855 Placa de 96 pocillos de SPE SOLA SAX de 30 mg/2 mL Intercambiador aniónico fuerte de modo mixto, polimérico 1 paquete
15179653 10 mg/2 mL; placa de SPE de 96 pocillos SOLA-WAX; 1/paq. Intercambio aniónico débil de modo mixto, polimérico cada uno
16637855 Placa de 96 pocillos de SPE SOLA WAX de 30 mg/2 mL Intercambio aniónico débil de modo mixto, polimérico 1 paquete
9 options
Código de producto. 16627855
Marca: Thermo Scientific™ 60509004
Las innovadoras placas de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ SOLA™ ofrecen extractos de muestra limpios y altamente reproducibles con volúmenes de elución más bajos para una mayor sensibilidad, fiabilidad y ahorro de costes.
Obtenga extractos de muestras limpios y altamente reproducibles con volúmenes de elución más bajos utilizando las placas de extracción de fase sólida (SPE) Thermo Scientific™ SOLA™. El rendimiento mejorado aumenta la fiabilidad de los resultados analíticos y reduce los costes de funcionamiento, sin afectar por ello a la facilidad de uso ni requerir complejos desarrollos de métodos. Gracias a un innovador y exclusivo diseño sin frita, las placas de SPE SOLA ofrecen un rendimiento sin igual, que incluye lo siguiente:
  • Niveles más altos de reproducibilidad
  • Volúmenes de elución más bajos
  • Alta limpieza de extracción
Más información sobre las placas de 96 pocillos de SPE SOLA
Las placas de SPE SOLA alcanzan unos niveles de recuperación excelentes incluso con volúmenes reducidos de disolventes de extracción y permiten obtener analitos más concentrados y aumentar la sensibilidad. También ahorrará más tiempo y dinero gracias al menor tiempo de secado y a la reducción en el uso de disolventes.
Tipos de fase
  • Fase reversa hidrófoba (HRP), intercambiador catiónico fuerte (SCX)
  • Intercambiador aniónico fuerte (SAX), intercambiador catiónico débil (WCX)
  • Intercambiador aniónico débil (WAX)
Pesos del lecho
  • Formato de placa de 96 pocillos de 10 mg/2 mL
  • Formato de placa de 96 pocillos de 30 mg/2 mL
Los productos SOLA también están disponibles en formato de cartucho
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Placa de 96 pocillos de SPE SOLA WCX de 30 mg/2 mL
Peso del lecho 30 mg
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones bioanalíticas: retención de intercambio de iones fuertes de compuestos básicos fuertes. La carga de absorbente se puede activar o desactivar. Retención de fase reversa complementaria de compuestos neutros.
Línea de productos SOLA
Absorbente Intercambiador catiónico débil de modo mixto, polimérico
Tipo Placa de SPE de 96 pocillos
Volumen (métrico) 2 mL
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.