Description
Obtenga extractos de muestras limpios y altamente reproducibles con volúmenes de elución más bajos utilizando las placas de extracción de fase sólida (SPE) Thermo Scientific™ SOLA™. El rendimiento mejorado aumenta la fiabilidad de los resultados analíticos y reduce los costes de funcionamiento, sin afectar por ello a la facilidad de uso ni requerir complejos desarrollos de métodos. Gracias a un innovador y exclusivo diseño sin frita, las placas de SPE SOLA ofrecen un rendimiento sin igual, que incluye lo siguiente:
- Niveles más altos de reproducibilidad
- Volúmenes de elución más bajos
- Alta limpieza de extracción
Más información sobre las placas de 96 pocillos de SPE SOLA
Las placas de SPE SOLA alcanzan unos niveles de recuperación excelentes incluso con volúmenes reducidos de disolventes de extracción y permiten obtener analitos más concentrados y aumentar la sensibilidad. También ahorrará más tiempo y dinero gracias al menor tiempo de secado y a la reducción en el uso de disolventes.
Tipos de fase
- Fase reversa hidrófoba (HRP), intercambiador catiónico fuerte (SCX)
- Intercambiador aniónico fuerte (SAX), intercambiador catiónico débil (WCX)
- Intercambiador aniónico débil (WAX)
Pesos del lecho
- Formato de placa de 96 pocillos de 10 mg/2 mL
- Formato de placa de 96 pocillos de 30 mg/2 mL
Los productos SOLA también están disponibles en formato de cartucho
Specifications
Specifications
| Descripción | Placa de 96 pocillos de SPE SOLA SAX de 30 mg/2 mL |
| Peso del lecho | 30 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones bioanalíticas: retención de intercambio de iones fuertes de compuestos ácidos débiles. Retención de fase reversa complementaria de compuestos neutros. |
| Línea de productos | SOLA |
| Absorbente | Intercambiador aniónico fuerte de modo mixto, polimérico |
| Tipo | Placa de SPE de 96 pocillos |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.