Learn More
AMS Biotechnology™ Kit de muestreo de líquidos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de muestreo de líquidos |
| Incluye | Normal, sinfín de barro de arena, mango transversal recubierto de caucho, tomamuestras de núcleo de suelo, martillo deslizante, Tres extensiones de 4 pies, revestimiento de plástico, tapas de extremo de plástico, dos llaves, y UN cepillos de limpieza en UNA funda de transporte AMS Deluxe resistente, acolchada con espuma y de lado duro con asas an |
| Tipo de mango | Cruz |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de suelos |
| Peso (métrico) | 27,21kg |
| Diámetro (métrico) | 82,55 mm |