Learn More
VEE GEE Soil Hydrometer
Click to view available options
Número ASTM:
151H
152H
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Approx. Length: 280 mm
- Calibrated for use at 20°C/68°F
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Soil Hydrometer |
| Número ASTM | 152H |
| Incrementos | 1 |
| Longitud (métrico) | 28 cm |
| Incluye | Soil Colloids Range: -5 to +60 Grams |
| Descripción | The Solid ASTM Soil Colloids hydrometer measures the amount of soil colloids in grams of solid samples in suspension. |
| Temperature of Standardization | 20°C (68°F) |