Learn More
AMS Biotechnology™ Sinfín de suelo
Click to view available options
Longitud (métrico):
134,62cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sinfín de suelo |
| Tipo de mango | Cruz |
| Peso (métrico) | 1,86kg |
| Longitud (métrico) | 134,62cm |
| Longitud del mango (métrico) | 40,64cm |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.