Descripción
- Software para el análisis rápido de manchas de proteína 2D
entre muestras que contienen un solo gel - Zoom sincronizado con escala automática de intensidad
- Deformación de la imagen automática y exacta con vista vectorial
- Corrección de fondo y filtrado de ruido
- Detección automática de manchas en imágenes de 3 x 10 MB
- Detección de mancha en ocho segundos
- Correspondencia automática de manchas
- Detección de manchas con parámetros ajustables por el usuario
- Edición y filtro de normalización de manchas
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de electroforesis 2D |
| Para utilizar con (equipo) | Gbox-Chemi-XX6/9 |