Learn More
Hamilton™ Micropipetas de volumen fijo SoftGrip™
Código de producto. 12392018
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
300 μl
500 μl
1000 μl
Color:
Arenisca
Azul acero
Azul cielo
Morado
Mostaza
Naranja quemado
Rojo ladrillo
Verde oliva
Violeta
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color unitSize
12392018 1000 μl Azul cielo cada uno
12342018 100 μl Violeta cada uno
12332018 50 μl Arenisca cada uno
12352018 200 μl Mostaza cada uno
12362018 250 μl Naranja quemado cada uno
12312018 10 μl Morado cada uno
12372018 300 μl Rojo ladrillo cada uno
12382018 500 μl Verde oliva cada uno
12302018 5 μl Azul acero cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 12392018 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 5501919
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con un diseño delgado que permite que la pipeta llegue al fondo de tubos estrechos sin necesidad de puntas de longitud ampliada.
  • Amplia gama de volúmenes disponibles.
  • Funda de eyección fabricada con un polímero resistente a productos químicos de alta resistencia
  • Llave de calibración universal que reduce la necesidad de costosos servicios de calibración
  • La calibración tarda solo unos minutos en realizarse y elimina el tiempo de inactividad
  • La boquilla de la punta garantiza un ajuste adecuado con las puntas de pipeta universales
  • La codificación y el etiquetado de colores únicos indican claramente el volumen de las pipetas
Especificaciones
Exactitud 0,30 ± %
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Azul cielo
Número de canales 1
Tipo Pipeta de volumen fijo
Volumen (métrico) 1000 μl
Precisión 0,12 ± %
Cantidad 1/paq.