Learn More
Hamilton™ Pipeta de un solo canal de volumen ajustable Softgrip™
Descripción
- Disponibles en una amplia gama de volúmenes
- Ajuste del volumen suave
- Indicador doble
- Funda de eyección delgada fabricada de polímero resistente a productos químicos de alta resistencia
- El diseño delgado permite que la pipeta alcance el fondo de tubos estrechos sin puntas extendidas
- Llave de calibración universal que reduce la necesidad de costosos servicios de calibración
- La calibración solo requiere minutos para realizarla
- La boquilla de la punta garantiza un ajuste adecuado con las puntas de pipeta universales
- La codificación y el etiquetado de colores únicos indican claramente el rango de trabajo de las pipetas
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Verde |
| Para utilizar con | Punta de pipeta universal |
| Tipo de agarre | Suave |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | SoftGrip |
| Tipo | Pipeta de microlitro con agarre suave |
| Volumen (métrico) | De 2,5 a 25 μl |
| Cantidad | 1 Paq. |