Learn More
Sofosbuvir impurity E, MedChemExpress
Código de producto. 16491248
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
16491248 5 mg 5 miligramos
16452469 1 mg 1 miligramo
2 options
Código de producto. 16491248
Marca: Medchem Express HYI0727
MedChemExpress Sofosbuvir impurity E is an impurity of Sofosbuvir, Sofosbuvir is an active inhibitor of HCV RNA replication in the HCV replicon assay, demonstrates potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity.
Sofosbuvir impurity E is an impurity of Sofosbuvir, Sofosbuvir is an active inhibitor of HCV RNA replication in the HCV replicon assay, demonstrates potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sofosbuvir impurity E
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H29FN3O9P
Cantidad 5 mg
SMILES O=[P@@](N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@@H]1[C@H](O)[C@@](F)(C)[C@H](N2C=CC(NC2=O)=O)O1)OC3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 529.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 529.45
Grado Research
Forma física Solid