missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sofalcone, MedChemExpress

Código de producto. 16458866
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16458866 100 mg 100 miligramos
16491148 5 g 5 g
16482379 1 g 1 g
16482306 500 mg 500 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16458866

Marca: Medchem Express HYB2184

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Sofalcone, a gastric antiulcer agent, is known to induce the expression of Heme oxygenase-1 (HO-1) in gastric epithelium.

Sofalcone, a gastric antiulcer agent, is known to induce the expression of Heme oxygenase-1 (HO-1) in gastric epithelium.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Sofalcone
CAS 64506-49-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H30O6
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (221.97 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)COC1=CC(OC/C=C(C)/C)=CC=C1C(/C=C/C2=CC=C(OC/C=C(C)/C)C=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 450.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.52
Porcentaje de pureza 99.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.