Learn More
Tungstato de sodio dihidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10144740 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2,5 KG
5 GR
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10144740 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10117423 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10792821 500 g Frasco de vidrio 500 GR
13468458 2.5 kg Frasco de plástico 2,5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10144740 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207621000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10213-10-2 | Na2O42H2O | 329.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Reactivo de oxidación para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10213-10-2
Fórmula molecular Na2O42H2O
Peso molecular (g/mol) 329.85
Número MDL MFCD00149190
Clave InChI WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
PubChem CID 150191
ChEBI CHEBI:63939
Nombre IUPAC disodio; dioxido(dioxo)tungsteno; dihidrato
SMILES O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tungstate dihydrate
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino de escamas
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min
Fórmula lineal Na2WO4·2H2O
Fieser 15,295
Índice Merck 15,8826
Información de solubilidad Solubility in water: 730g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol and acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.85
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de vidrio
Densidad 4.18
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium tungstate dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium tungstate, Sodium tungstate dihydrate