Learn More
Tripolifosfato de sodio, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3586506 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10176813 25 g Frasco de plástico 25 GR
10053443 100 g Frasco de plástico 100 g
10229243 500 g Frasco de plástico 500 GR
3 options
Código de producto. 10176813
Marca: Thermo Scientific Acros 393960250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7758-29-4 | Na5O10P3 | 367.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-29-4
Fórmula molecular Na5O10P3
Peso molecular (g/mol) 367.85
Número MDL MFCD00003514
Clave InChI HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Sinónimo sodium tripolyphosphate, sodium triphosphate, pentasodium triphosphate, stpp, thermphos, armofos, polygon, tripoly, rhodiaphos lv, thermphos n
PubChem CID 24455
Nombre IUPAC pentasodio;[oxido(fosfonatooxi)fosforil] fosfato
SMILES [O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tripolyphosphate
Punto de fusión 622.0°C
Color Blanco
pH 9.8 to 10.2 (1% soln.)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 25 g
Fórmula lineal Na5P3O10
Índice Merck 15, 8824
Información de solubilidad Solubility in water: 145g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.85
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico