Learn More
Solución de tiosulfato de sodio 0,1 M (0,1 N), concentrado estándar NIST listo para usar, para análisis volumétricos, Fisher Chemical™
Código de producto. 10558240 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 ampolla
Tamaño de la unidad:
1 AMP
10558240 1 ampolla 1 AMP
1 options
Código de producto. 10558240 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/7950C/05
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Solución de tiosulfato de sodio 0,1 M (0,1 N), concentrado estándar NIST, para análisis volumétricos, Fisher Chemical 1 AMP, envase: Ampolla, punto de ebullición: 100 °C, incoloro, número MDL: 3499, Forma física: Líquido
Para análisis volumétricos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Incolora
CAS 7772-98-7
Punto de ebullición 100°C
Fórmula molecular Na2O3S2
Número MDL MFCD00003499
Clave InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Nombre IUPAC sulfanidesulfonato de pentahidrato de disodio
Peso molecular (g/mol) 158.10
Envase Ampolla
Cantidad 1 ampolla
Forma física Líquido