Learn More
Sodium thiosulfate pentahydrate, ACS Reagent, ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium thiosulfate pentahydrate |
| Nombre de nota | ACS Reagent, ≥99.5% |
| % máx. CAS | 100.0000% |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula lineal | Na2S2O3 · 5H2O |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Información de solubilidad | Soluble in water |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.18 |
| Porcentaje de pureza | ≥99.5% |
| Grado | Reactivo ACS |
| Mostrar más |