Learn More
Sodium thiosulfate concentrate, For 1L standard solution, 0.1 M Na2S2O3 (0.1N), Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium thiosulfate concentrate |
| Cantidad | 1 Pc. |
| Fórmula molecular | Na2O3S2 |
| Fórmula lineal | Na2S2O3 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Sinónimo | sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt |
| Clave InChI | AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O |
| Nombre IUPAC | disodio; dióxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano |
| Peso molecular (g/mol) | 158.10 |
| Mostrar más |