Learn More
Tiosulfato de sodio, solución estandarizada de 1,0 N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373787
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
Código de producto. 11373787
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035647.K7
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 7772-98-7 | Na2O3S2 | 158.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7772-98-7
Fórmula molecular Na2O3S2
Peso molecular (g/mol) 158.10
Número MDL MFCD00003499
Clave InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24477
Nombre IUPAC disodio; dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium thiosulfate
Forma física Líquido
Color Incolora
Cantidad 4 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.1