Learn More
Tiosulfato sódico, 0,1 M, Chem-Lab
Código de producto. 10080432
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
10 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
500 ml
Código de producto. 10080432
Marca: Chem-Lab CL05.1429.1000
Edge
Used as a redox titrant according to ASTM D-1159 standards. Sodium Thiosulfate, 0.1M, Chem-Lab is a solution of 24.8148g Na2S2O3·5H2O per 1L H2O. It is an inorganic compound with an excellent shelf life for use in iodometry, especially for chlorine determination.
El anión de tiosulfato reacciona estequiométricamente con el yodo en solución acuosa. Debido a la naturaleza cuantitativa de esta reacción, el tiosulfato de sodio se utiliza como titulador redox en los análisis volumétricos y es un componente de los experimentos de reacción de Landolt. Se puede utilizar para medir el contenido en oxígeno del agua y para estimar la concentración de ciertos compuestos en una solución (peróxido de hidrógeno o cloro). También es apto para muchos usos medicinales.
CAS 10102-17-7, 7732-18-5
Fórmula molecular H10Na2O8S2
Peso molecular (g/mol) 248.172
Clave InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
Nombre IUPAC disodio; dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano; pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Punto de ebullición 100°C
Nombre del producto químico o material Sodium Thiosulfate Pentahydrate
Punto de fusión 48.3°C
Forma física Líquido
Cantidad 1 l
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.18g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1 mol/l
Densidad 1,00 g/ml
Título del producto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.