Learn More
Tiosulfato sódico, solución patrón de 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4258723 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10173600 1 L Frasco de plástico 1 LT
11944231 2.5 L Frasco de plástico 2.50 LT
13468338 25 L Tambor de plástico 25 LT
3 options
Código de producto. 10173600
Marca: Thermo Scientific Acros 124270010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7772-98-7 | Na2O3S2 | 158.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo reductor, solución patrón volumétrica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium thiosulfate
CAS 7772-98-7, 7732-18-5
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Fórmula molecular Na2O3S2
Fórmula lineal Na2S2O3
Número MDL MFCD00003499
Índice Merck 15, 8821
Sinónimo sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
Clave InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Nombre IUPAC disodio; dióxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano
Peso molecular (g/mol) 158.10
PubChem CID 24477
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) De 0,0950 a 0,1050 N (20 °C)
Envase Frasco de plástico