Learn More
Tiosulfato sódico, solución patrón de 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo reductor, solución patrón volumétrica
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium thiosulfate |
| CAS | 7772-98-7, 7732-18-5 |
| Color | Incolora |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 25 L |
| Fórmula molecular | Na2O3S2 |
| Fórmula lineal | Na2S2O3 |
| Número MDL | MFCD00003499 |
| Índice Merck | 15, 8821 |
| Sinónimo | sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt |
| Mostrar más |