Learn More
Tiometóxido de sodio, 95 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10217223 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 GR
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10217223 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10361044 1 g Frasco de vidrio 1 g
10043710 5 g Frasco de vidrio 5 GR
11955741 100 g Frasco de vidrio 100 g
4 options
Código de producto. 10217223
Marca: Thermo Scientific Acros 305710250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5188-07-8 | CH3NaS | 70.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5188-07-8
Fórmula molecular CH3NaS
Peso molecular (g/mol) 70.09
Número MDL MFCD00174316
Clave InChI RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4378561
SMILES C[S-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium thiomethoxide
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94 to 106% (Iodimetry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3SNa
Cantidad 25 g
Sinónimo diethyl 1-tetradecanephosphonate, diethyl 1-tetradecylphosphonate, diethyl tetradecylphosphonate, acmc-20al9h, diethyl tetradecane-1-phosphonate, tetradecylphosphonic acid diethyl ester, tetradecyl-phosphonic acid diethyl ester, 1-tetradecanephosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid, tetradecyl-, diethyl ester
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble.
Nombre IUPAC metilsulfanida de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Porcentaje de pureza 95%
Grado Pure
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium thiomethoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.