Learn More
Tiometóxido de sodio, 90+ %, técnico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17261336 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 17261336
Marca: Thermo Scientific Acros 469890050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5188-07-8 | CH3NaS | 70.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5188-07-8
Fórmula molecular CH3NaS
Peso molecular (g/mol) 70.08
Clave InChI RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC metilsulfanida de sodio
SMILES [Na+].C[S-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium thiomethoxide
Intervalo de porcentaje de ensayo 90+%
Fórmula lineal CH3SNa
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: freely soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Grado Técnico