Learn More
Tetraborato de sodio decahidrato (cristales blancos/biología molecular), Fisher BioReagents
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
500 GR
Descripción
Frasco de vidrio; 500 g
El borato de sodio puede utilizarse en la preparación de tampón de electroforesis TBE.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Tetraborate Decahydrate |
| Punto de fusión | 75°C |
| CAS | 1303-96-4, 1330-43-4 |
| Color | Blanco |
| pH | 9 |
| Forma física | Polvo/Sólido |
| Cantidad | 500 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5 to 105.0 % |
| Fórmula molecular | B4Na2O7 · 10 H2O |
| Índice Merck | 15, 8726 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium tetraborate decahydrate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.