Learn More
Sodium tetraborate decahydrate, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15608160 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 g
500 g
paquete de 4
paquete de 6
15608160 500 g 500 g
15688150 25 g 25 g
15678150 2.5 kg 2.50 Kg
15618160 6 x 500 g paquete de 6
15698150 4 x 2.5 kg paquete de 4
5 options
Código de producto. 15608160
Marca: Honeywell-Fluka S9640500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Reactivo ACS, ≥99,5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-96-4
Número MDL MFCD00149193
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Sodium tetraborate decahydrate
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Na2B4O7 · 10H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.37g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Densidad 1.73g/mL at 25°C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetraborate decahydrate
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Sicherheitshinweis
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.