Learn More
Tetraborato de sodio decahidrato, +99,5 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-42429 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
25 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10577562 25 g Frasco de plástico 25 GR
10269370 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10286843 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10577562 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 419450250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1303-96-4 | B4Na2O7·10H2O | 381.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1303-96-4
Fórmula molecular B4Na2O7·10H2O
Peso molecular (g/mol) 381.36
Número MDL MFCD00149193
Sinónimo Borax, Sodium borate decahydrate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tetraborate decahydrate
Punto de fusión 75.0°C
Color Blanco
pH 9.15 to 9.20 (0.01M soln. at 25°C)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5+%
Fórmula lineal Na2B4O7·10H2O
Fieser 04,461
Índice Merck 15, 8726
Información de solubilidad Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.36
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium tetraborate decahydrate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.