Learn More
Hidrato de taurocolato de sodio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3173441
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11443907 1 g 1 g
11453907 5 g 5 g
11463907 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11443907
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18346.03
Solicitar formato a granel o personalizado
El hidrato de taurocolato de sodio (número de CAS 145-42-6) es un ácido biliar y detergente utilizados en biología molecular para la solubilización de proteínas.
Sodium taurocholate is a bile acid having detergent capabilities; natural surfactant. It is used for solubilization of protein. In the preparation of digestive enzymes, it is used as an emulsifier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El taurocolato de sodio es un ácido biliar que tiene capacidad de detergente; surfactante natural. Se utiliza para la solubilización de proteínas. En la preparación de enzimas digestivas, se utiliza como emulsionante.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml - Solución transparente)
Notas
Estable en condiciones normales de almacenamiento. Es incompatible con la humedad y los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 345909-26-4
Fórmula molecular C26H44NNaO7S
Peso molecular (g/mol) 537.688
Número MDL MFCD00150819
Clave InChI JAJWGJBVLPIOOH-VXFFEJGCSA-M
Sinónimo sodium taurocholate, taurocholic acid sodium salt, taurocholate sodium, taurocholate sodium salt, unii-m6n3th81no, monosodium n-choloyltaurinate, m6n3th81no, monosodium taurocholate, sodium n-choloyltaurinate, monosodium taurocholic acid
PubChem CID 131632374
Nombre IUPAC Sodio;2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoil]amino]etanosulfonato
SMILES CC(CCC(=O)NCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium taurocholate hydrate
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.97
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in Water (50mg/mL- Clear Solution)
Formula Weight (peso de la fórmula) 537.73 (Anhydrous)