Learn More
Sulfato de sodio, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 10060420 Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 g
Código de producto. 10060420
Marca: JT Baker 0313.5000
Reactivo de laboratorio
CAS 7757-82-6
Fórmula molecular Na2O4S
Peso molecular (g/mol) 142.04
Número MDL MFCD00003504
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Sulphuric acid disodium salt , Bisodium sulphate , Disodium sulphate
Nombre IUPAC sulfato de disodio
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1429°C (1013 hPa)
Punto de fusión 888°C
pH 5.2 to 9.2 (5% Solution at 25°C)
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 99.0%
Pérdida por ignición max. 0.5%
Envase Frasco de plástico para sólidos
Densidad 2.7 g/cm³ (20°C)