Learn More
Sodium sulfite, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15648070 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
250 g
15648070 250 g 250 g
15638070 2.5 kg 2.50 Kg
2 options
Código de producto. 15648070
Marca: Honeywell-Fluka S0505250G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
≥98%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-83-7
Fórmula molecular Na2O3S
Peso molecular (g/mol) 126.037
Número MDL MFCD00003503
Clave InChI GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
Nombre IUPAC disodio;sulfito
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium sulfite
Cantidad 250 g
Fórmula lineal Na2SO3
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.04g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%