Learn More
Sulfito de sodio anhidro (cristales blancos o polvo cristalino), Fisher BioReagents
Código de producto. 10081313
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10081313 500 g Vidrio ámbar 500 g
1 options
Código de producto. 10081313
Marca: Fisher BioReagents BP355500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Esta sal sódica se utiliza en tampones para aplicaciones de biología molecular y cultivo celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Sulfite Anhydrous
Punto de fusión 500°C
CAS 7757-83-7
Color Blanco
pH 8.5 to 10
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular Na2O3S
Sinónimo sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
Clave InChI GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC disodio;sulfito
Peso molecular (g/mol) 126.037
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.04
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Identificación Pass Test
Envase Vidrio ámbar
Densidad 2.630g/cm³
Mostrar más Mostrar menos
Indicaciones de peligro
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.