Learn More
Sulfito de sodio, 98,5 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10032850 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 GR
250 GR
5 KG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10032850 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10422031 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10320594 250 g Frasco de plástico 250 GR
10117743 5 kg Frasco de plástico 5 KG
4 options
Código de producto. 10032850
Marca: Thermo Scientific Acros 219270010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7757-83-7 | Na2O3S | 126.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-83-7
Fórmula molecular Na2O3S
Peso molecular (g/mol) 126.04
Número MDL MFCD00003503
Clave InChI GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
Nombre IUPAC disodio;sulfito
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium sulfite
Punto de fusión >500.0°C
Nombre de nota Anhydrous, For analysis
Color Blanco
Forma física Cristales finos o polvos cristalinos
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Iodimetry)
Fórmula lineal Na2SO3
Fieser 02,387
Índice Merck 15, 8811
Información de solubilidad Solubility in water: 230 g/mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, ppractically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.04
Porcentaje de pureza 98.5%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 2.63
Densidad 2.6300g/mL