Learn More
Sulfito de sodio, 97 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10308050 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Unit Size:
1 KG
10 KG
2.50 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10308050 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10286390 1 kg Frasco de plástico 1 KG
11904231 10 kg Tambor de plástico 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10308050 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 196630025
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7757-83-7 | Na2O3S | 126.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7757-83-7
Fórmula molecular Na2O3S
Peso molecular (g/mol) 126.04
Clave InChI GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
Nombre IUPAC disodio;sulfito
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium sulfite
Punto de fusión >500.0°C
Color Blanco a amarillo
pH 8.5 to 10.5 (5% soln.)
Forma física Cristales finos o polvos cristalinos
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Iodimetry)
Fórmula lineal Na2SO3
Fieser 02,387
Índice Merck 15,8811
Información de solubilidad Solubility in water: 230 g/mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, ppractically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.04
Porcentaje de pureza 97%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 2.63
Densidad 2.6300g/mL