Learn More
Sodium Sulfide Nonahydrate, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15611820 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
3 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
3 Kg
5 g
500 g
15611820 5 g 5 g
15681810 25 g 25 g
15671810 100 g 100 g
15601820 500 g 500 g
15691810 3 kg 3 Kg
5 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15611820
Marca: Honeywell-Fluka 2080435G
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
ACS Reagent,≥98.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-84-4
Fórmula molecular H18Na2O9S
Peso molecular (g/mol) 240.17
Número MDL MFCD00149184
Clave InChI ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC disodium nonahydrate sulfanediide
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Sulfide Nonahydrate
Color De incoloro a amarillo
Cantidad 5 g
Fórmula lineal Na2S·9H2O
Número UN 1849
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.18g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium sulfide nonahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: disodium sulphide