Learn More
Sulfato de sodio, Puriss. p.a., reactivo ACS, react. ISO, React. farmacopea europea, anhidro, ≥ 99,0 %, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15673460 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
500 g
paquete de 6
15673460 6 x 1 kg paquete de 6
15663460 500 g 500 g
15643460 1 kg 1 Kg
15653460 2.5 kg 2.50 Kg
15683460 6 x 2.5 kg paquete de 6
5 options
Código de producto. 15673460
Marca: Honeywell-Fluka 314816X1KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. ISO, React. farmacopea europea, anhidro, ≥ 99,0 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-82-6
Fórmula molecular Na2O4S
Peso molecular (g/mol) 142.04
Número MDL MFCD00003504
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
Nombre IUPAC disodio; sulfato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium sulfate
Punto de fusión 884°C (literature)
Nombre de nota Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., anhydrous, ≥99.0%
% máx. CAS 100.0000%
Forma física anhidro
Cantidad 6 x 1 kg
Fórmula lineal Na2SO4
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.04
Porcentaje de pureza >99%
Grado Reactivo ACS/reactivo ISO/reactivo Farmacopea farmacopea
Envase Frasco de polietileno
Densidad 2.68 g/mL at 25 °C(lit.)